Wichtige Dokumente
8.18253
Sigma-Aldrich
Trimethyl 1,2,3-propanetricarboxylate
for synthesis
Synonym(e):
1,2,3-Propantricarbonsäuretrimethylester, Tricarballylsäuretrimethylester
About This Item
Lineare Formel:
CH3OOCCH2CH(COOCH3)CH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.20
UNSPSC-Code:
12352108
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
bp
130-135 °C/13 hPa
Dichte
1.18 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H14O6/c1-13-7(10)4-6(9(12)15-3)5-8(11)14-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
IXINWTSBOAMACD-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.182 - 1.184
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable