Wichtige Dokumente
8.18129
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Synonym(e):
Trimethylsilyltriflat, Trifluormethansulfonsäuretrimethylsilylester
About This Item
Lineare Formel:
F3CSO2OSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
248-565-4
Dampfdruck
4.7 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Selbstzündungstemp.
405 °C (DIN 51794)
bp
35-37 °C/13 hPa
Übergangstemp.
flash point 38 °C (DIN 51755 Part 1)
Dichte
1.23 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H9F3O3SSi/c1-12(2,3)10-11(8,9)4(5,6)7/h1-3H3
InChIKey
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.226 - 1.231
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup