8.16125
Benzyl butyrate
for synthesis
Synonym(e):
Benzyl butyrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
11.97 hPa ( 109 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
2330 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
235-242 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 107 °C
Dichte
1.01 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(Cc1ccccc1)C(=O)CCC
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
InChIKey
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.010
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup