Wichtige Dokumente
8.16017
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Tryptophan
for synthesis
Synonym(e):
Trp
Größe auswählen
25 G
48,70 €
100 G
177,00 €
48,70 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
48,70 €
100 G
177,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
200-795-6
NACRES:
NA.22
48,70 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (decomposition)
Löslichkeit
10 g/L
Schüttdichte
400 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChIKey
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spez. Drehung [α²0/D (c=1 in Wasser): -32.5 - -30.5 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable