Wichtige Dokumente
8.16000
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Alanine
for synthesis
Synonym(e):
(S)-(+)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Ala
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
200-273-8
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
295-297 °C (decomposition)
Löslichkeit
166.5 g/L
Dichte
1.40 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
660 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+H3]C(C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spez. Drehung [α²0/D (c=10 in HCl 6 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable