Alle Fotos(2)
Key Documents
8.14774
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol
for synthesis
Synonym(e):
(R)-(+)-2,2′-Dihydroxy-1,1′-binaphthyl, (R)-Binol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
113 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
203-207 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
InChIKey
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 203 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 207 °C
Spez. Drehung [α²0/D (c=1 in THF): +35.0 - +38.0 °
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable