Dokumente
8.14724
Sigma-Aldrich
Isoamyl butyrate
for synthesis
Synonym(e):
Isoamyl butyrate, Butyric acid (3-methylbutyl ester)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-380-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp (Schmelzpunkt)
-73 °C
Übergangstemp.
flash point 59 °C
Löslichkeit
0.5 g/L
Dichte
0.88 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.864
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
138.2 °F
Flammpunkt (°C)
59 °C