Wichtige Dokumente
8.14675
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one
for synthesis
Synonym(e):
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.13
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
201-303-2
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
104-107 °C
Übergangstemp.
flash point 100 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3
InChIKey
CFAKWWQIUFSQFU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 104 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 107 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
100 °C