Wichtige Dokumente
8.14635
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat
for synthesis
Synonym(e):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat, Ethylcarbitolacetat, Diethylenglycolmonoethyletheracetat, Carbitolacetat
Größe auswählen
1 L
86,30 €
86,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
86,30 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-940-1
NACRES:
NA.22
86,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
310 °C
Wirksamkeit
11000 mg/kg LD50, oral (Rat)
15251 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.5 % (v/v)
bp
217-218 °C
mp (Schmelzpunkt)
-25 °C
Übergangstemp.
flash point 100 °C
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CCOCC)CCOC(=O)C
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,006–1,011
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1