Alle Fotos(1)
Key Documents
8.14410
Sigma-Aldrich
Azetidine
for synthesis
Synonym(e):
Trimethylenimin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
57.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
207-963-8
Dampfdruck
237 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Übergangstemp.
flash point -20 °C
Dichte
0.85 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-4-3-1/h4H,1-3H2
InChIKey
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.844 - 0.847
Identität (IR): entspricht