Wichtige Dokumente
8.14392
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine
(mixture of isomers) for synthesis
Synonym(e):
1,4,7,10-Tetraazadecan
Größe auswählen
100 ML
27,80 €
500 ML
47,60 €
27,80 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
27,80 €
500 ML
47,60 €
About This Item
Lineare Formel:
(H2NCH2CH2NHCH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-950-6
NACRES:
NA.22
27,80 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
335 °C
Expl.-Gr.
0.7-7.2 % (v/v)
pH-Wert
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
270-300 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
12 °C
Übergangstemp.
flash point 129 °C
Dichte
0.98 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(CCNCCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h9-10H,1-8H2
InChIKey
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Characterization and deployment of surface-engineered chitosan-triethylenetetramine nanocomposite hybrid nano-adsorbent for divalent cations decontamination: This research develops a chitosan-triethylenetetramine based nano-adsorbent for removing divalent cations from polluted sources, demonstrating its effectiveness in water treatment applications (Ali et al., 2020).
  • Highly Efficient and Reversible Absorption of SO2 by Aqueous Triethylenetetramine Tetralactate Solutions: A study focused on the use of triethylenetetramine for efficient and reversible absorption of sulfur dioxide, a significant environmental pollutant (Qian et al., 2014).
  • Multicavity triethylenetetramine-chitosan/alginate composite beads for enhanced Cr (VI) removal: This paper explores the synthesis of multicavity composite beads using triethylenetetramine for enhanced removal of chromium (VI) from contaminated water, showcasing a novel approach to heavy metal remediation (Zhang et al., 2019).
Hinweis zur Analyse
Gehalt an Isomeren (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.977 - 0.982
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
264.2 °F
Flammpunkt (°C)
129 °C