Wichtige Dokumente
8.14287
Sigma-Aldrich
5-tert-Butyl-m-xylene
for synthesis
Synonym(e):
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
202-647-6
Dampfdruck
0.4 hPa ( 20 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
560 °C (DIN 51794)
pH-Wert
7 (20 °C in H2O)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-22 °C
Übergangstemp.
flash point 84 °C (DIN 51758)
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
InChIKey
FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.866
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup