Wichtige Dokumente
8.14254
Sigma-Aldrich
Levulinic acid
for synthesis
Synonym(e):
4-Oxo-pentansäure, 4-Oxo-valeriansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
204-649-2
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
245-246 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
26-29 °C
Übergangstemp.
flash point 98 °C
Löslichkeit
675 g/L
Dichte
1.13 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(=O)CCC(=O)C
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChIKey
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup