8.14222
Kaliummethylat
(30-35% solution in methanol) for synthesis
Synonym(e):
Kaliummethoxid
About This Item
Dampfdruck
36 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
415 °C (DIN 51794)
Expl.-Gr.
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
pH-Wert
11 ( in H2O)
bp
93.5 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-20 °C
Übergangstemp.
flash point 29.7 °C
Dichte
0.99 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,985–0,995
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
85.5 °F
Flammpunkt (°C)
29.7 °C