Wichtige Dokumente
8.14192
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-Hydroxy-1,2,2-triphenylethyl acetate
for synthesis
Synonym(e):
(S)-(-)-Essigsäure-2-hydroxy-1,2,2-triphenylethylester, (S)-(-)-1,1,2,-Triphenyl-1,2-ethandiol- 2-acetat, HYTRA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.39
UNSPSC-Code:
12352108
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
237-240 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C22H20O3/c1-17(23)25-21(18-11-5-2-6-12-18)22(24,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21,24H,1H3/t21-/m0/s1
InChIKey
GXLZCXZLVDUDHP-NRFANRHFSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 237 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 240 °C
Spez. Drehung [α²0/D (c=1 in Pyridin): -216.0 - -213.0 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable