Wichtige Dokumente
8.14172
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
for synthesis
Synonym(e):
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
Größe auswählen
500 G
89,30 €
89,30 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
89,30 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
NACRES:
NA.22
89,30 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
385 °C (DIN 51794)
Kinematische Viskosität
30 cSt(100 °C)
bp
>250 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
49-53 °C
Übergangstemp.
flash point 254 °C
Dichte
1.08 g/cm3 at 60 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Hydroxylzahl: ≤ 3
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 49 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 54 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable