8.14123
Isophoronediamine
(mixture of stereoisomers) for synthesis
Synonym(e):
3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.02 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
380 °C
Wirksamkeit
1030 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.2 % (v/v)
pH-Wert
11.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
247 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
10 °C
Übergangstemp.
flash point 112 °C
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H22N2.C7H8O3S/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
ZBVBXDSQFYHMPD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Flame Retardant Epoxy Compositions: Isophoronediamine was integral in formulating flame-retardant epoxy compositions, demonstrating its utility as a curing agent that significantly reduces flammability. This application is crucial for safety in various industrial sectors including construction and aerospace (Orlov et al., 2022).
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.924
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup