Wichtige Dokumente
8.14099
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride
for synthesis
Synonym(e):
AMP-HCl
Größe auswählen
100 G
190,00 €
190,00 €
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
190,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C(NH2)CH2OH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
221-713-5
NACRES:
NA.22
190,00 €
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
204 °C (External MSDS)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].[N+H3]C(CO)(C)C
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,5)3-6;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H
InChIKey
PMZIUAOBHNJYQT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99.0 %
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable