810535
Bovine Serum Albumin Fraction V
≥98%, USA origin, moisture (Karl Fischer) 0-5.0%, Serology: suitable, Blood banking: suitable
Synonym(e):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Bovine Serum Albumin Fraction V, pack of 5 kg
Biologische Quelle
bovine serum
Qualitätsniveau
Qualität
(General Use Grade)
Assay
≥98% (purity)
Form
lyophilized powder
Haltbarkeit
48 mo.
Mol-Gew.
apparent mol wt 66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
pack of 5 kg
Ursprung
USA origin
Methode(n)
blood typing: suitable ( )
Verunreinigungen
0-5% moisture (Karl Fischer)
Verlust
≤5%
pH-Bereich
5.2-5.6
Anionenspuren
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
Kationenspuren
Na: 0.0-5.0 mg/g
Fremdaktivität
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Artikel
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.