Merck
8.07839
Sigma-Aldrich
Antimony(III) fluoride
for synthesis
Synonym(e):
Antimontrifluorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
F3Sb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
232-009-2
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Form
crystals
bp
376 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
292 °C
Löslichkeit
4430 g/L (Hydrolysis)
Dichte
4.38 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Sb+3].[F-].[F-].[F-]
InChI
1S/3FH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 99.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable