Wichtige Dokumente
8.07006
Sigma-Aldrich
2-Phenylethanol
for synthesis
Synonym(e):
2-Phenylethanol, Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol
Größe auswählen
5 ML
24,70 €
250 ML
30,50 €
1 L
93,80 €
25 KG
1.010,00 €
24,70 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
24,70 €
250 ML
30,50 €
1 L
93,80 €
25 KG
1.010,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
200-456-2
NACRES:
NA.22
24,70 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.08 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
410 °C
Wirksamkeit
2230 mg/kg LD50, oral (Rat)
300-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.4-11.9 % (v/v)
pH-Wert
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
219 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-27 °C
Übergangstemp.
flash point 101.5 °C
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChIKey
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • The bacteriostatic activity of 2-phenylethanol derivatives correlates with membrane binding affinity: This study examines how the bacteriostatic properties of 2-phenylethanol derivatives are influenced by their affinity for binding to membranes, providing insights into their antimicrobial effectiveness (IS Kleinwächter et al., 2021).
  • Anti-depressive-like effect of 2-phenylethanol inhalation in mice: This study explores the neuropsychological effects of inhaling 2-phenylethanol, suggesting potential therapeutic applications for depression (H Ueno et al., 2019).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.019 - 1.020
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup