Merck
8.05930
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride
for synthesis
Synonym(e):
Mangandichlorid
Größe auswählen
100 G
49,30 €
500 G
152,00 €
49,30 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
49,30 €
500 G
152,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Mn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-869-6
NACRES:
NA.22
49,30 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Form
scales
Wirksamkeit
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5.5 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
1190 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
650 °C
Dichte
2.977 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Mn+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChIKey
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Mn): ≥ 96 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable