Wichtige Dokumente
8.05894
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholin
for synthesis
Synonym(e):
4-Methylmorpholin, NMM
Größe auswählen
5 ML
24,90 €
250 ML
32,60 €
1 L
114,00 €
2.5 L
241,00 €
25 KG
882,00 €
24,90 €
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
24,90 €
250 ML
32,60 €
1 L
114,00 €
2.5 L
241,00 €
25 KG
882,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
203-640-0
NACRES:
NA.22
bp:
112-114 °C/1013 hPa
24,90 €
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
23.5 hPa ( 20 °C)
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
165 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
1240 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.1 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH-Wert
10.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
112-114 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-66 °C
Übergangstemp.
flash point 12.5 °C (DIN 51755 Part 1)
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N1(CCOCC1)C
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
InChIKey
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Methylmorpholin kann wie folgt eingesetzt werden:
  • Als Vorläufer zur Herstellung von N-Methylmorpholin-N-oxid und 1-Butyl-1-methylmorpholiniumbromid ([BMmo][Br]), eine ionische Flüssigkeit mit einem Monokation.[1][2]
  • Als Reaktant für die Synthese von quartären Ammoniumkomplexen zur Anwendung als Komplexbildner in Redox-Flussbatterien.[3]
  • Als basischer Katalysator in der Synthese von Thiobenzamiden über die Willgerodt-Kindler-Reaktion.[4]
  • Als Aktivierungsmittel bei der Synthese von Hyaluronsäure-basierten Biopolymeren für kosmetische, pharmazeutische und nutrazeutische Anwendungen.[5]
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,917 - 0,918
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Uxua Jiménez-Blasco et al.
International journal of molecular sciences, 22(17) (2021-09-11)
Redox flow batteries (RFB) are one of the most interesting technologies in the field of energy storage, since they allow the decoupling of power and capacity. Zinc-bromine flow batteries (ZBFB) are a type of hybrid RFB, as the capacity depends
Jiale Yang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(36), 9418-9425 (2018-08-23)
To elucidate the relationship between the structure of ionic liquid (IL) and its enrichment ability to trace pesticides from an environmental water sample, a series of imidazole-based ILs were synthesized to extract four fungicides (boscalid, cyprodinil, fluazinam, and pyrimethanil) through
Enantioselective arene epoxidation under mild conditions by Jacobsen catalyst: The role of protic solvent and co-catalyst in the activation of hydrogen peroxide
Rocha M, et al.
Applied Catalysis A: General, 460, 116-123 (2013)
Comparative study of acid and basic catalysis in microwave assistance of Willgerodt-Kindler reaction for thiobenzamides and derivatives synthesis
Agnimonhan FH, et al.
International journal of biological and chemical sciences, 8(1), 386-393 (2014)
Sabrina Sciabica et al.
Pharmaceutics, 13(10) (2021-10-24)
Hyaluronic acid (HA), an excellent biomaterial with unique bio properties, is currently one of the most interesting polymers for many biomedical and cosmetic applications. However, several of its potential benefits are limited as it is rapidly degraded by hyaluronidase enzymes.