Wichtige Dokumente
8.05336
Sigma-Aldrich
Lauroyl chloride
for synthesis
Synonym(e):
Lauroyl chloride, Dodecanoyl chloride
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-941-7
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
145 °C/11 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-17 °C
Übergangstemp.
flash point >150 °C
Dichte
0.925 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H23ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3
InChIKey
NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Morpholinmethode): ≥ 98.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.921 - 0.926
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
284.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
140 °C - closed cup