Wichtige Dokumente
8.03912
Sigma-Aldrich
Eisen(III)-Acetylacetonat
for synthesis
Synonym(e):
Eisen(III)-Acetylacetonat, Tris(acetylacetonato)-eisen(III), Tris(pentan-2,4-dionato)-eisen(III)
Größe auswählen
250 G
107,00 €
107,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
107,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21FeO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
237-853-5
NACRES:
NA.22
107,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
2.6 hPa ( 110 °C)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
1872 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
180-183 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Fe+3].[O-]\C(=C/C(=O)C)\C.[O-]\C(=C/C(=O)C)\C.[O-]\C(=C/C(=O)C)\C
InChI
1S/3C5H8O2.Fe/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChIKey
AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Anwendung
  • UV-Vis-Spektroskopie und elektrochemische Analyse: Eisen(III)-acetylacetonat wird in der UV-VIS-Spektroskopie und in elektrochemischen Studien zur Erforschung seiner Rolle in farbstoffsensibilisierten Solarzellen (DSSCs) verwendet, wobei der Schwerpunkt auf den Auswirkungen aromatischer Thienylgruppen auf die elektronischen Eigenschaften von Tris(β-diketonato)Eisen(III)-Komplexen liegt (Conradie MM, 2022).
  • Einstufige Synthese von Nanomaterialien: Die Verbindung ermöglicht eine einstufige Syntheseroute zur Herstellung von Fe2O3- und FeSe2-Nanopartikeln auf Kohlenstoffplatten, wodurch die Lithium-Speicherfähigkeit in Batterien verbessert wird (Wei D et al., 2022).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Fe): ≥ 99,0 %(m)
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3