Wichtige Dokumente
8.03580
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpiperazine
for synthesis
Synonym(e):
1,4-Dimethylpiperazine
Größe auswählen
100 ML
42,70 €
42,70 €
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
42,70 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
203-412-0
NACRES:
NA.22
42,70 €
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
20 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
180 °C
Wirksamkeit
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.8-9.6 % (v/v)
pH-Wert
11.4 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
-1 °C
Übergangstemp.
flash point 22 °C
Dichte
0.85 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N1(CCN(CC1)C)C
InChI
1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.851
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
68.0 °F
Flammpunkt (°C)
20 °C