Wichtige Dokumente
8.03257
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
for synthesis
Synonym(e):
N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
Größe auswählen
100 G
34,70 €
1 KG
158,00 €
34,70 €
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
34,70 €
1 KG
158,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5N(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
204-368-5
NACRES:
NA.22
34,70 €
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
380 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
8.2 (50 °C, 3 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
54-59 °C
Übergangstemp.
flash point 200 °C
Löslichkeit
3 g/L
Dichte
1.1 g/cm3 at 60 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(CCO)(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
InChIKey
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 54 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 58 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)