Merck
8.03090
Sigma-Aldrich
Biphenyl
for synthesis
Synonym(e):
Biphenyl
Größe auswählen
100 G
22,90 €
22,90 €
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
22,90 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
202-163-5
NACRES:
NA.22
22,90 €
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.07 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
570 °C
Wirksamkeit
2140 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
0.7-3.4 % (v/v)
bp
255 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C
Übergangstemp.
flash point 113 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C1(C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 68 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 70 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4