Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
8.02898
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate
greener alternative
for synthesis
Synonym(e):
Diethyl carbonate, Carbonic acid diethyl ester
Größe auswählen
100 ML
26,40 €
500 ML
38,40 €
1 L
48,70 €
26,40 €
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
26,40 €
500 ML
38,40 €
1 L
48,70 €
About This Item
Lineare Formel:
CO(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-311-1
NACRES:
NA.22
26,40 €
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
11 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
445 °C
Wirksamkeit
>4900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.4-11.0 % (v/v)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH-Wert
6.3 (1 g/L in H2O)
bp
126 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-43 °C
Übergangstemp.
flash point 33 °C
Löslichkeit
insoluble 18.8 mg/L
Dichte
0.97 g/cm3 at 20 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a greener reagent. Click here for more information.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.974 - 0.975
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.