Wichtige Dokumente
8.02676
Sigma-Aldrich
Cyclododecanone
for synthesis
Synonym(e):
Cyclododecanone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
212-595-6
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
230 °C
Wirksamkeit
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
277 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C
Übergangstemp.
flash point 118 °C
Dichte
0.97 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2
InChIKey
SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 59 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 61 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup