Wichtige Dokumente
8.02613
Sigma-Aldrich
4-Chloroaniline
for synthesis
Synonym(e):
1-Amino-4-chlorbenzol, p-Chloranilin
Größe auswählen
100 G
30,10 €
500 G
73,00 €
30,10 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
30,10 €
500 G
73,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-401-0
NACRES:
NA.22
30,10 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.07 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
685 °C
Wirksamkeit
256 mg/kg LD50, oral (Rat)
360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
6.9 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
232 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
66-69 °C
Übergangstemp.
flash point 132 °C (DIN 51758)
Löslichkeit
2.2 g/L
Dichte
1.17 g/cm3 at 70 °C
Schüttdichte
790 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChIKey
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 67 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 71 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
248.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
120.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)