Wichtige Dokumente
8.01678
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl) ether
for synthesis
Synonym(e):
Bis(2-chloroethyl) ether, 2,2′-Dichlorodiethyl ether, ß,ß′-Dichloroethyl ether
About This Item
Lineare Formel:
(ClCH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
EG-Index-Nummer:
203-870-1
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
1.07 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
365 °C
Expl.-Gr.
0.8 % (v/v)
bp
177-178 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-51.9 °C
Übergangstemp.
flash point 55 °C
Dichte
1.22 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
ClCCOCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
InChIKey
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.219
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55.0 °C - closed cup