Wichtige Dokumente
8.01295
Sigma-Aldrich
4-Ethylmorpholine
for synthesis
Synonym(e):
4-Ethylmorpholine, N-Ethylmorpholine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
202-885-0
Dampfdruck
8.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
160 °C
Wirksamkeit
1640 mg/kg LD50, oral (Rat)
900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.9 % (v/v)
pH-Wert
11.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Kinematische Viskosität
1 cSt(23 °C)
bp
138 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-63--62 °C
Übergangstemp.
flash point 30 °C
Dichte
0.91 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
InChIKey
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.916
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
86.0 °F
Flammpunkt (°C)
30 °C