Wichtige Dokumente
8.00882
Sigma-Aldrich
Ethyl cyanoacetate
for synthesis
Synonym(e):
Cyanessigsäureethylester, Cyanessigester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-309-0
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
460 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-22 °C
Übergangstemp.
flash point 110 °C
Dichte
1.06 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
InChIKey
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.061 - 1.062
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C