Merck
1.00867
Supelco
Diisopropylether
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Diisopropylether, Isopropylether
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.17
Beilstein:
1731256
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
203-560-6
NACRES:
NA.21
Qualität:
ACS reagent
Assay:
≥99% (GC)
bp:
68-69 °C (lit.)
Dampfdruck:
120 mmHg ( 20 °C)
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
120 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
827 °F
Wirksamkeit
5880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Enthält
~10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
Expl.-Gr.
1-21 %, 100 °F
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.001% Peroxide (as H2O2)
Abdampfrückstand
≤0.005%
Farbe
clearAPHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.367 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
68-69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−85 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -28 °C
Dichte
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Aussehen: klar
Farbe: ≤ 10 Hazen
Titrierbare Säure: ≤ 0,0005 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Dichte (d 20 °C/20 °C): 0,723–0,728
Dichte (d 25 °C/25 °C): 0,716–0,721
Siedepunkt: 67–69 °C
Peroxide: entspricht
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,001 %
Al (Aluminium): ≤ 0,00005 %
B (Bor): ≤ 0,000002 %
Ba (Barium): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0,000002 %
Cr (Chrom): ≤ 0,000002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,000002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,00001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0,000002 %
Pb (Blei): ≤ 0,00001 %
Sn (Zinn): ≤ 0,00001 %
Zn (Zink): ≤ 0,00001 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,005 %
Wasser: ≤ 0,05 %
Das Produkt ist stabilisiert mit etwa 10 ppm 2,6-Di-tert-Butyl-4-Methylphenol (BHT)
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-20.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-29 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4