Wichtige Dokumente
8.00735
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarboxylic acid
for synthesis
Synonym(e):
Picolinsäure
About This Item
Lineare Formel:
2-(HOOC)C5H4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
202-719-7
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
powder
pH-Wert
3.1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
134-137 °C
Übergangstemp.
flash point 139 °C
Löslichkeit
887 g/L
Schüttdichte
500‑700 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
InChIKey
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 135 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 139 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2