Wichtige Dokumente
8.00473
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
3-Chlorobenzoic acid
About This Item
Lineare Formel:
3-(Cl)C6H4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
208-618-4
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
>500 °C
mp (Schmelzpunkt)
153-156 °C
Übergangstemp.
flash point 150 °C
Löslichkeit
0.45 g/L
Dichte
1.496 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 154 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 157 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3