Wichtige Dokumente
8.00187
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyethyl acetate
for synthesis
Synonym(e):
2-Ethoxyethyl acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate, Ethyl glycol acetate, Acetic acid 2-ethoxyethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-839-2
bp:
156 °C/1013 hPa
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2.66 hPa ( 25 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
379 °C
Wirksamkeit
10300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.7-10 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH-Wert
4-5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
156 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-62 °C
Übergangstemp.
flash point 52 °C
Löslichkeit
247 g/L
Dichte
0.97 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.974
Wasser (K. F.): ≤ 0.10 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)