Wichtige Dokumente
76173BC
MVP ICON® Buffer Solution, pH 7.0 Yellow
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
Größe auswählen
76173
23,80 €
23,80 €
Auf LagerDetails
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
76173
23,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122409
23,80 €
Auf LagerDetails
Weitere Informationen anfragen
Beschreibung
pH calibration
Produktlinie
MVP ICON®
Form
liquid
Hersteller/Markenname
MVP ICON®
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
Allgemeine Beschreibung
pH 7.0 Yellow Buffer Solution (500 mL) for the MVP ICON® pH Probe
Anwendung
For use in performing 3-point calibration of the MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Verpackung
Clear plastic squeeze bottle with white flip top cap
Kompatibilität
Validated for use with MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Rechtliche Hinweise
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable