71504-MM
Natriumphosphat Monohydrat
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Mononatrium-phosphat, Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (T)
Verunreinigungen
≤0.01% insoluble matter
≤10 mg/kg total nitrogen (N)
pH-Wert
4.1-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals: ≤10 mg/kg (by ICP-OES)
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Warnhinweis
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable