Dokumente
71104-M
Sigma-Aldrich
Sf9-Insektenzellen – Novagen
Spodoptera frugiperda (Sf9)), epithelial
Synonym(e):
InsectDirect System – Sf9-Zellen
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.81
product name
Sf9-Insektenzellen – Novagen, Serum-free, adapted Sf9 cells
Biologische Quelle
(Spodoptera frugiperda (Sf9))
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
epithelial
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
-140 to -196°C
Allgemeine Beschreibung
Sf9-Insektenzellen werden als gefrorene Stämme von Spodoptera-frugiperda(Sf9)-Zellen geliefert und dienen zum Anlegen von Kulturen, die für jede Anwendung geeignet sind. Diese Zellen und das BacVector Insektenzellen-Medium werden für die Co-Transfektion von Transferplasmiden mit BacVector Triple Cut Virus DNA oder BacMagicDNA für die Konstruktion von Baculovirus-Rekombinanten und für die Transfektion von pIEx- und pBiEx-Vektorkonstrukten des InsectDirect Systems empfohlen. Nach der Rückgewinnung können sie als semi-adhärente Kulturen in Gewebekulturflaschen oder in Suspension als Schüttelkulturen gezüchtet werden. Die Zellen werden auf Trockeneis versandt. Nach Erhalt sollten die Fläschchen aus dem Behälter genommen und entweder sofort verarbeitet oder bei -70 °C gelagert und innerhalb von zwei Wochen verwendet werden. Bei einer längerfristigen Lagerung in Flüssigstickstoff aufbewahren.
Komponenten
•: 3 Fläschchen: Sf9-Insektenzellen (gefroren bei 1 x 10⁷ Zellen/ml)
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rechtliche Hinweise
INSECTDIRECT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Robert Fagiewicz et al.
Structure (London, England : 1993), 30(11), 1470-1478 (2022-09-24)
Cargo adaptors are crucial in coupling motor proteins with their respective cargos and regulatory proteins. BicD2 is a prominent example within the cargo adaptor family. BicD2 is able to recruit the microtubule motor dynein to RNA, viral particles, and nuclei.
Robert L Summers et al.
Cell chemical biology, 29(2), 191-201 (2021-08-05)
We identify the Plasmodium falciparum acetyl-coenzyme A synthetase (PfAcAS) as a druggable target, using genetic and chemical validation. In vitro evolution of resistance with two antiplasmodial drug-like compounds (MMV019721 and MMV084978) selects for mutations in PfAcAS. Metabolic profiling of compound-treated parasites