14419C
EX-CELL® 420 Serumfreies Medium für Insektenzellen
Protein-free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
for research or for further manufacturing use
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
Komponenten
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: no
glucose: 6 g/L
HEPES: no
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable