Wichtige Dokumente
614305
Sigma-Aldrich
TLR1/TLR2 Antagonist
Synonym(e):
3,4,6-trihydroxy-2-methoxy-5-oxo-5H-benzocycloheptene-8-carboxylic acid, 6-trihydroxy-2-methoxy-5-oxo-5H-benzocycloheptene-8-carboxylic acid, hexyl ester
About This Item
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable