Wichtige Dokumente
612080
Sigma-Aldrich
TIMP-1
≥90% (SDS-PAGE), liquid, MMP inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Gewebsinhibitor der Metalloproteinase-1
Größe auswählen
5 μG
498,00 €
498,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 μG
498,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
498,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Produktbezeichnung
TIMP-1, neutrophile Granulozyten des Menschen, Calbiochem, Native TIMP-1 from human granulocyte.
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Natives TIMP-1 aus menschlichen Granulozyten. Mitglied einer Familie von Inhibitoren, die an der Aktivierung und Regulierung der MMP-Aktivität beteiligt sind. Bildet einen nicht-kovalenten stöchiometrischen Komplex mit latenten und aktiven MMPs. Bindet an pro-MMP-9 und MMP-9 über deren C-terminale Domänen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
MMP-Aktivität
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 200 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 1 µM ZnCl₂, 0,05%ige BRIJ®-35-Detergens, 0,05 % NaN₃, pH 7,0.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt aus stimulierten Neutrophilen, die in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurden.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Kolkenbrock, H., et al. 1996. Biol. Chem. 377, 529.
Kolkenbrock, H., et al. 1995. Biol. Chem. Hoppe Seyler 376, 495.
Rechtliche Hinweise
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable