Merck
59300-M
Sigma-Aldrich
2-Propanol
≥99.8% (GC), ACS reagent
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
635639
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.8% (GC)
bp:
82 °C (lit.)
Dampfdruck:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
2-Propanol, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Verunreinigungen
aldehyde, in accordance
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.00017% free alkali (as NH3)
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.378
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Dichte
0.785 g/mL at 20 °C
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Propanol (Isopropanol) is a secondary alcohol. It has been tested as a substitute to fuel for use in various fuel cells.[1] CuO powder dissolved in 2-propanol has been used for the laser ablation assisted synthesis of Cu colloids.[2] Suspension of 2-propanol with Zn(NO3)2 has been employed for the fabrication of titanium dioxide-coated stainless steel (P25-TiO2/SS) photoanode coated with uniformly thick layer of P25-TiO2. This photoanode was used for the electrochemical photocatalytic (ECPC) degradation process.[3]
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 59300
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5