Wichtige Dokumente
574775-M
Sigma-Aldrich
Swainsonin, Swainsona canescens – CAS-Nr. 72741-87-8, Calbiochem
Reversible active-site inhibitor of lysosomal α-mannosidase.
Synonym(e):
Swainsonin, Swainsona canescens – CAS-Nr. 72741-87-8, Calbiochem, (1S,2S,8R,8aR)-Trihydroxyindolizidin, 8aβ-Indolizidin-1α, 2α, 8β-triol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
chloroform: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N21[C@@H]([C@@H]([C@@H](C2)O)O)[C@@H](CCC1)O
InChI
1S/C8H15NO3/c10-5-2-1-3-9-4-6(11)8(12)7(5)9/h5-8,10-12H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChIKey
FXUAIOOAOAVCGD-WCTZXXKLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Reversibler Aktivseiten-Inhibitor der lysosomalen α-Mannosidase. Hemmt das Wachstum von Tumoren und verhindert die Metastasierung in Mausmodellen. Blockiert die Verarbeitung von mannosereichen Oligosacchariden zu komplexen Oligosacchariden.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Lysosomale α-Mannosidase
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Mochizuki, H., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9143.
Elbein, A.D. 1983. Methods Enzymol.98, 135.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3