5711
Streptomycin-Sulfat, Streptomyces sp., CAS-Nr. 3810-74-0, Calbiochem
Synonym(e):
Streptomycin-Sulfat, Streptomyces sp., CAS-Nr. 3810-74-0, Calbiochem
Größe auswählen
86,60 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
About This Item
86,60 €
Auf LagerDetails
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥720 IU/g (dry basis)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to off-white
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.N([C@@H]4[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)CO)O[C@H]5[C@@H](O[C@H]([C@]5(O)C=O)C)O[C@@H]6[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)C.N([C@@H]1[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)CO)O[C@H]2[C@@H](O[C@H]([
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7+,8-,9-,10-,11+,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChIKey
QTENRWWVYAAPBI-YCRXJPFRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Einleitung, Verlängerung und Beendigung der Proteinsynthese in Prokaryonten und Verursachung von Lesefehlern im genetischen Code
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, New York, S. A.6.
Modolell, J. und Davis, B.D. 1969. Nature224, 345.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable