567630
Natriumsalicylat, CAS-Nr. 54-21-7, Calbiochem
A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory agent that interferes with TNF-induced NF-κB activation by inhibiting phosphorylation and subsequent degradation of the IκB-α protein.
Synonym(e):
Natriumsalicylat, CAS-Nr. 54-21-7, Calbiochem, Salicylsäure, Na, NaSal
Größe auswählen
57,40 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
57,40 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 8332
Assay
≥98% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
ethanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
TNF-induzierte Aktivierung von p42 (ERK2) und p44 (ERK1) MAP-Kinasen
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Mitchell, J.A., et al. 1997. Mol. Pharmacol. 51, 907.
Schwenger, P., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 2869.
Farivar, R.S. and Brecher, P. 1996. J. Biol. Chem. 271, 31585.
Schwenger, P., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 8089.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup