Merck
559273
Sigma-Aldrich
S6K1-Inhibitor, PF-4708671
The S6K1 Inhibitor, PF-4708671 controls the biological activity of S6K1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
S6K1-Inhibitor, PF-4708671, (2-((4-(5-Ethylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)methyl)-5-(trifluormethyl)-1H-benzo[d]imidazol, p70 ribosomale S6-Proteinkinase-1-Inhibitor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21F3N6
Molekulargewicht:
390.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL, pale yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Piperazinyl-Pyrimidin-Verbindung, die als Inhibitor gegen S6K1 (Ki = 20 nM; IC50 = 160 nM) und MSK1 (IC50 = 950 nM) Kinaseaktivität wirkt, eine geringe oder stark reduzierte Potenz gegen 85 andere Protein- und Lipidkinasen aufweist (IC50 = jeweils 4,7, 9,2, 65 µ;M gegen RSK1, RSK2 und S6K2; ≤;27 % Hemmung der restlichen bei 1 µ;M). Ist nachweislich ein selektiver Inhibitor der IGF1- und PMA-stimulierten S6K1-Substratphosphorylierungation in HEK-293-Zellen in-vitro, wirkt auf dosisabhängige Weise (bis zu 10 µ;M) und lindert kardiales Remodeling und funktionelle Schäden in einem MI (Myokardinfarkt)-Modell in Mäusen in-vivo (75/mg/kg/täglich i.p.).
Eine zellpermeable Piperazinyl-Pyrimidin-Verbindung, die als Inhibitor gegen S6K1 (Ki = 20 nM; IC50 = 160 nM) und MSK1 (IC50 = 950 nM) Kinaseaktivität wirkt, eine geringe oder stark reduzierte Potenz gegen ein Panel von 75 anderen Proteinkinasen (IC50 = jeweils 4,7, 9,2, 65 µ;M gegen RSK1, RSK2 und S6K2; ≤;27 % Hemmung der restlichen bei 1 µ;M) sowie gegen 10 Lipidkinasen (≤;6 % Hemmung bei 10 µ;M) aufweist. Hemmt die IGF1-induzierte Phosphorylierung der zellulären S6K1-Substrate S6 (Ser235/236 und Ser240/244), mTOR (Ser2448) sowie Rictor (Thr1135) in serumfreien HEK-293-Kulturen, jedoch nicht die Phosphorylierung von zellulären MSK- oder RSK-Substraten (CREB Ser133 und GSK3α;/β; Ser21/ Ser9) nach PMA-Stimulation, auch nicht bei hohen Konzentrationen bis zu 10 µ;M. Die Hemmung der S6K1-Aktivierung durch Rapamycin (Best.-Nr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-553210">;553210<;/A>;, <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-553211">;553211<;/A>; und <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-553212">;553212<;/A>;) oder die Hemmung der S6K1-Aktivität durch PF-4708671 (75/mg/kg/täglich i.p.) lindert kardiales Remodeling und funktionelle Schäden nach einem durch linksseitige Koronararterienligation induzierten MI (Myokardinfarkt) bei Mäusen in-vivo. Laut Berichten führt die Behandlung mit zellulärem PF-4708671 zu einer erhöhten S6K1-Phosphorylierung, was wahrscheinlich auf die Blockierung der stromabwärtigen negativen Feedback-Mechanismen zurückzuführen ist.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20  °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Di, R., et al. 2012. Biochem. J.441, 199.
Pearce, L.R., et al. 2010. Biochem. J.431, 245.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anna L Fricke et al.
Journal of proteome research, 22(3), 768-789 (2023-02-11)
Phosphorylation-dependent signal transduction plays an important role in regulating the functions and fate of skeletal muscle cells. Central players in the phospho-signaling network are the protein kinases AKT, S6K, and RSK as part of the PI3K-AKT-mTOR-S6K and RAF-MEK-ERK-RSK pathways. However
Taiqi Chen et al.
Nature communications, 15(1), 686-686 (2024-01-24)
Many types of tumors feature aerobic glycolysis for meeting their increased energetic and biosynthetic demands. However, it remains still unclear how this glycolytic phenomenon is achieved and coordinated with other metabolic pathways in tumor cells in response to growth stimuli.