475954
MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin
The MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin, also referenced under CAS 299953-00-7, controls the biological activity of Mre11, component of the MRN (Mre11-Rad50-Nbs1) complex. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin, (Z)-5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one, Mirin
Größe auswählen
98,60 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
98,60 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
red-orange
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1C(=N)NC(=O)C1=Cc2ccc(cc2)O
InChIKey
YBHQCJILTOVLHD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Peterson, S., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 130.
Dupre, A., et al. 2008. Nature Chem. Biol.4, 119.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable